主要文件
03-251
Sigma-Aldrich
RIPAb+ IGF2BP2抗体
clone 5E10-3E1, from mouse
别名:
Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2, IGF2 mRNA-binding protein 2, IMP-2, Hepatocellular carcinoma autoantigen p62, IGF-II mRNA-binding protein 2, VICKZ family member 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
生物来源
mouse
质量水平
克隆
5E10-3E1, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
RIPAb+
Upstate®
技术
RIP: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
基因信息
human ... IGF2BP2(10644)
一般描述
使用RNA结合蛋白免疫沉淀(RIP)测定法评估RipAb+抗体。 每个RIPAb+抗体组均包含阴性对照抗体,以确保RIP反应的特异性,并确认了与目标免疫沉淀RNA结合蛋白特异性相关的RNA的共免疫沉淀。在适当的情况下,RIPAb+组还包括定量RT-PCR对照引物(RIP引物),通过成功共沉淀特定的RNA靶标(例如信使RNA)来生物学验证IP结果。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在实验环境中使用抗体时验证RIP方案。如果未提供靶标特异性测定法,则使用基于自动微流体的测定法通过相对于对照免疫沉淀富集可检测的RNA来验证RIPAb+试剂盒。
IGF2BP2(胰岛素样生长因子2 mRNA结合蛋白2)是IGF-II mRNA结合蛋白家族的成员,在发育阶段转录后调节IGF2。 IGF2BP1、2和3结合IGF2转录本的UTR区,并参与RNA靶标的转运,从而能够在细胞质中的特定位置合成蛋白质。研究表明,IGF2基因可能与卵巢癌有关。
免疫原
组氨酸标记的重组蛋白,对应于人IGF2BP2
应用
IGF2BP2(胰岛素样生长因子2 mRNA结合蛋白2)是IGF-II mRNA结合蛋白家族的成员,在发育阶段转录后调节IGF2。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
HepG2细胞裂解液用抗IGF2BP2,克隆5E10-3E1(1:20,000稀释度)探测。
使用与HRP偶联的山羊抗小鼠IgG二抗和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化。
箭头表示IGF2BP2(~66 kDa)。
注意: 在一些裂解液中约50 kDa处观察到一个未表征的条带。
包装
每组10次测定。推荐用于:每个RIP 1.25 μg抗体(取决于生物学背景)。
质量
RNA结合蛋白免疫沉淀:
代表性批次数据
使用1.25 µg正常小鼠IgG或1.25 µg抗IGF2BP2抗体和Magna RIP® RNA结合蛋白免疫沉淀试剂盒(目录号17-700),对从293细胞制备的RIP裂解液(每个IP 2 X 10E7细胞当量)进行免疫沉淀。
使用RIP引物IGF2通过qPCR验证IGF2BP2相关RNA的成功免疫沉淀(图1)。
有关实验详细信息,请参阅Magna RIP(目录号17-700)或EZ-Magna RIP(目录号17-701)方案。
目标描述
~66 kDa
外形
形式:纯化
抗IGF2BP2(小鼠单克隆)。含有12.5 µg蛋白g纯化单克隆抗体的小瓶,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl,0.05%叠氮化钠的缓冲液中,然后添加甘油至30%。在-20°C下储存。
浓度:0.176 mg/mL
正常小鼠IgG。包含125 µg纯化小鼠IgG的小瓶,溶于125 µL含有0.1%叠氮化钠的储存缓冲液。 在-20°C下储存。
RIP引物IGF2。 一个小瓶,包含75 μL 5 μM人IGF2 mRNA特异性引物。在-20°C下储存。
对于:GCG GCT TCT ACT TCA GCA G
REV: CAG GTG TCA TAT TGG AAG AAC
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
Oncogenic NRAS, required for pathogenesis of embryonic rhabdomyosarcoma, relies upon the HMGA2-IGF2BP2 pathway.
Li, Z; Zhang, Y; Ramanujan, K; Ma, Y; Kirsch, DG; Glass, DJ
Cancer research null
Daphna Nachmani et al.
Nature communications, 5, 4186-4186 (2014-06-14)
The recognition of stress-induced ligands by the activating receptor NKG2D expressed on cytotoxic lymphocytes is crucial for the prevention and containment of various diseases and is also one of the best-studied examples of how danger is sensed by the immune