特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])C1(C(C)CCC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-8(3)12(7-5-2)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h5,8H,2,4,6-7H2,1,3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i2D2,5D,7D2
InChI 密鑰
KQPKPCNLIDLUMF-HHEIPOTRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup