Merck
P-915
Supelco
帕罗西汀-D6马来酸盐标准液 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
帕罗西汀-D6马来酸盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D6H14FNO3 · C4H4O4
分子量:
451.47
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol (as free base)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C1([2H])C[C@H]([C@@H](C([2H])([2H])N1)C([2H])([2H])Oc2ccc3OCOc3c2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1/i8D2,10D2,11D2;
InChI key
AEIUZSKXSWGSRU-VPMYKUOPSA-N
一般描述
帕罗西汀,商品名为Paxil®和Aropax,是一种SSRI抗抑郁药,用于治疗成人中的多种疾病,包括从重性抑郁症和强迫症到多种焦虑症。这种稳定标记的内标物适合于临床或诊断测试、临床毒理学或药物研究应用中帕罗西汀的LC / MS或LC-MS / MS法定量。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Paxil is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)