Merck
NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O2
CAS号:
分子量:
306.48
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
形狀
solid
製造商/商標名
NMI Australia
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3