包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1
InChI 密鑰
WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N
基因資訊
human ... OPRM1(4988)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 氟哌啶醇的定量分析:研究人员开发了一种灵敏的LC-MS/MS方法用于定量测定人血浆中氟哌啶醇,该方法以氟哌啶醇-D₄为内标物,并结合磷脂去除预处理以提高检测准确性(Zidekova et al., 2021)。
- 毒理学研究中的自动测定:氟哌啶醇-D₄在曲美布汀及其代谢产物毒代动力学研究的自动化方法中的应用,证明了化合物在高通量法医毒理学中的作用(Larabi et al., 2015)。
- 高通量药物监测:高通量固相萃取和涡轮离子喷雾(turbo ionspray )LC-MS-MS法在血浆中氟哌啶醇测定中的应用,展示了氟哌啶醇-D₄作为改进生物分析流程的稳定同位素标记标准品的效率(Hempenius et al., 1999)。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
实验方案
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.