Merck
D-121
Supelco
二乙基丙酸 盐酸盐 溶液
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base), certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20ClNO
CAS号:
分子量:
241.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCN(CC)C(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
ICFXZZFWRWNZMA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二乙基丙酸也被称为二乙基卡西酮或安非拉酮,是苯乙胺,苯丙胺和卡西酮化学类别的兴奋剂和食欲抑制剂。标准品适用于LC-MS/MS或GC/MS进行尿液药物检测、临床毒理学或法医分析。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup