Merck
C-126
Supelco
可待因-6- β-D-葡糖苷酸 溶液
1 mg/mL in methanol: water (2:8), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H29NO9
CAS号:
分子量:
475.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
浓度
1 mg/mL in methanol: water (2:8)
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC)=C5O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C1
InChI
1S/C24H29NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3-6,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,7-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
InChI key
CRWVOYRJXPDBPM-HSCJLHHPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可待因-6ß-D-葡萄糖醛酸苷是可待因的主要尿液代谢产物,而可待因是一种阿片类制剂,通常用作镇咳药和控制轻度疼痛的镇痛药。该认证的参考溶液适合用作制备LC/MS或GC/MS法(进行法医分析、尿液药物检测或临床毒理学应用)检测可待因的校准品和对照品的起始材料。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
109.4 °F
闪点(°C)
43 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。