特點
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1/i1D3
InChI 密鑰
OROGSEYTTFOCAN-SBGSAQJDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
<li><strong>阿片类药物检测中的可待因-D3分析标准品:</strong>可待因-D3可用作准确测定血液和心包液中阿片类药物的内标物,改进了法医学和临床毒理学分析(Ferreira et al., 2020)。</li>
<li><strong>用于血浆阿片类药物定量测定研究的氘代可待因:</strong>使用可待因-D3定量测定人血浆中阿片类药物的质谱技术的比较突显了其在提高药代动力学研究的敏感性和特异性方面的应用(Viaene et al., 2016)。</li>
<li><strong>尿液阿片类药物分析中的可待因同位素标记:</strong>研究人员使用可待因-D3验证了LC-MS方法,证明其可以有效而准确地测定尿阿片类代谢物,从而为药物监测和依从性测试提供支持(Svensson et al., 2007)。</li>
<li><strong>用于生物化学研究的高纯度可待因-D3:</strong>在尿液药物检测中阿片类药物的直接进样电喷雾LC-MS/MS技术的验证中,可待因-D3非常关键,研究强调了其在临床诊断和法医调查中的实用性(Gustavsson et al., 2007)。</li>
</ul>
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup