Merck
870700P
Avanti
辅酶A(游离酸)
Avanti Research - A Croda Brand 870700P, powder
别名:
辅酶A(游离酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H36N7O16P3S
CAS号:
分子量:
767.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
表单
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (870700P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (870700P-25mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 870700P
应用
lipidomics
脂质类型
coenzymes
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP(O)(OP(O)(OC[C@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35)
InChI key
RGJOEKWQDUBAIZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
辅酶A在结构上由2-氨基乙硫醇、泛酸和磷酸化腺苷磷酸盐组成。
生化/生理作用
辅酶A是参与酰基转移的辅助因子。它对碳水化合物、脂质和蛋白代谢至关重要。辅酶A作为维生素B辅酶的辅助因子。
包装
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(870700P-10mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(870700P-25mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
General, Organic, and Biological Chemistry, 783-783 (2012)