Merck
870311P
Avanti
L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Carnitine-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6D9NO3
分子量:
170.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870311P-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
lipidomics
lipidomics
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[O-]C(C[C@@H](O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870311P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)