Merck
857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H70NO8P
分子量:
663.91
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
vaccine development
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-5-32(4)24-20-16-12-9-10-13-17-21-25-34(37)41-29-33(30-43-45(39,40)42-28-27-36)44-35(38)26-22-18-14-8-6-7-11-15-19-23-31(2)3/h31-33H,5-30,36H2,1-4H3,(H,39,40)/t32-,33-/m1/s1
InChI 密鑰
LVZWYATVJUCCPG-CZNDPXEESA-N
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)