方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850151P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850151P-500ug))
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 850151P
脂质类型
cardiolipins
phospholipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)57-35-37(59-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-58-63(55,56)61-45-42(50)40(48)44(41(49)43(45)51)60-62(52,53)54;;/h17-20,37,40-45,48-51H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,55,5
InChI key
XDKQBHORSIMQSB-QVUMANCCSA-N
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
法律信息
通常也和此产品一起购买
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available