化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 1 mL (840060C-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840060C
濃度
10 mg/mL (840060C-10mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
InChI 密鑰
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3