Merck
810385P
Avanti
TopFluor TMR cholesterol
powder, Avanti Research - A Croda Brand
别名:
22-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)-23-norcholesterol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H56BF2N3O3
分子量:
711.73
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)