主要文件
700316E
Avanti
Leukotriene E4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5S-hydroxy-6R-(S-cysteinyl)-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H37NO5S
CAS号:
分子量:
439.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 100 μg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
100 μg/mL
脂质类型
neutral glycerides
neutral lipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700316E-100UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)