主要文件
700267P
Avanti
Glycodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H43NO5
CAS号:
分子量:
449.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700267P-10MG))
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1
InChI key
WVULKSPCQVQLCU-BUXLTGKBSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700267P-10mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)