主要文件
700263P
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol N-(carboxymethyl)-amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H43NO5
CAS号:
分子量:
449.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700263P-10MG
(700251P-10MG))
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700263P-10mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)