Merck
700174P
Avanti
Δ 5-血管甾醇
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H48O
CAS号:
分子量:
412.69
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
生化/生理作用
已知δ5-燕麦甾烯醇可防止燕麦油在油炸过程中分解。
包装
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700174P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)