主要文件
330278W
Avanti
Taurocholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H40D4NNaO7S
分子量:
541.71
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.12
方案
99% (MS)
表单
methanol solution
包装
package of 1 × 1 mL
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
100 μg/mL in methanol
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330278W-100UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)