Merck
330273P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H39D4NO5
分子量:
453.65
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (330273P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330273P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3