主要文件
Z805289
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
KBr
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
20 mm × 2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)