主要文件
Z748110
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 8 in.
别名:
humidity chambers clips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42132201
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
製造商/商標名
Bel-Art H50025-0320
埠口外徑
8 in.
一般說明
Compatible with Scienceware Economy (T50024-series) and sidENTRY Glove Boxes.
  • Ring is adjustable
  • Secures glove firmly to glove box
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)