主要文件
Z743260
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.77
物料
silicon
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Julabo 8930122
参数
60 °C (180 °C)
内径 × 长度
12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)