Merck
Z742917
CITRANOX ® 可生物降解酸性洗涤剂
pack of 947 mL
别名:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131800
NACRES:
NB.34
包装
pack of 947 mL
制造商/商品名称
Alconox, Inc. 1832
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CITRANOX™是一种无磷的浓缩清洁剂和金属光亮剂,用于在手动和超声清洗中高效去除金属氧化物、水垢、盐和无机残留物。无腐蚀的自由漂洗,为您提供可信赖的结果,无干扰性残留物。适于微量金属分析。美国农业部授权。2:100稀释。pH 2.5。
法律信息
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)