主要文件
Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.51
特点
1/2 Size
制造商/商品名称
Polarware 30242
容量
6.3 L
尺寸
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)