主要文件
Z690589
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.51
物料
PTFE
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 13850-04
直径
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The Ace stirrer shaft with agitator is a replacement for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)