主要文件
Z690155
Norell ® 标准系列 5 mm NMR 管
frequency 100 MHz, L 7 in., purple cap
别名:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121705
NACRES:
SB.32
物料
colorless tube
glass tube
特点
neck thread push fit
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Norell ST-500-7-PURPLE
参数
100 MHz frequency
长度
7 in.
外径 × 内径
5 mm × 4.2 mm
弧度
0.075 mm
管直径
5 mm
壁厚度
0.77 mm
颜色
purple cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Norell ®标准系列核磁管经过重新设计,消除了管壁和管底变化。这样可以改善匀场时间和样品重现性。这些核磁管由 ASTM 一等 B 级玻璃制成,或通常称为 N-51A,设计用于自动采样系统和高通量核磁共振光谱学。
特点和优势
  • 核磁管底部是均匀的半球形,具有一致性
  • 适用于常规NMR。
  • 非常适合于没有热梯度的室温下操作
  • 管子均匀的壁厚提高了管子和批次间的同心度。
  • 可根据要求制造成圆底、平底。
  • 可根据要求提供任何长度的 NMR 管。
法律信息
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)