蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
573 °F
效能
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
技术
NMR: suitable
杂质
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+6
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 活性炭表面吸附的计算机模拟。:该研究使用计算模型来模拟吸附过程,其中可能使用二甲基亚砜-d₆货号作为模型溶剂来分析分子水平上的相互作用(Wurster et al., 1994)。
- 溶剂对环(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-)构象的影响。核磁共振光谱和分子模型研究。:研究了像二甲基亚砜-d₆这样的溶剂如何影响肽的构象,增强了我们对不同化学环境下肽行为的理解(Gonnella et al., 1994)。
- 血管紧张素II (ANG II)和[Sar1]血管紧张素II的nh2末端结构域在构象和活性中的作用。与[des-1,2,3]血管紧张素II相比,芳香环聚类和肽骨架折叠的NMR证据。:用二甲基亚砜-d₆作为溶剂讨论血管紧张素II的结构和功能方面,以方便NMR分析,提供对肽结构-活性关系的见解(Matsoukas et al., 1994)。
- Ac-[Nle4]alpha-MSH4-11-NH2的环内酰胺类似物。:在核磁共振研究中使用二甲基亚砜-d₆来研究环内酰胺类似物的分子构象,有助于肽化学研究(Sugg et al., 1988)。
- 一种淋巴细胞分化胸腺因子的核磁共振研究。锌(II)-非肽复合物(胸腺素)的研究。:利用二甲基亚砜-d₆在详细的核磁共振研究中探索金属-肽复合物的相互作用,这对于理解分析生物化学中肽的生物活性构象和功能至关重要(Cung et al., 1988)。
分析说明
氘化度: ≥ 99.80%
水(K. Fischer,H₂O + D₂O): ≤ 0.030%
性能测试(NMR光谱):通过测试
水(NMR,H₂O): ≤ 0.020 %
水(K. Fischer,H₂O + D₂O): ≤ 0.030%
性能测试(NMR光谱):通过测试
水(NMR,H₂O): ≤ 0.020 %
推荐产品
法律信息
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
190.4 °F
闪点(°C)
88 °C