主要文件
Z685399
Platinum combustion boat
capacity 4 mL, with handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
制造商/商品名称
Birmingham metals
长度 × 宽度 × 直径
48 mm × 13 mm × 10 mm
容量
4 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)