一般說明
C-MAG HS 7 IKAMAG
具有加热和陶瓷加热板的新型磁力搅拌器,具有极好的耐化学性。
具有加热和陶瓷加热板的新型磁力搅拌器,具有极好的耐化学性。
- 用于搅拌高达 10 L 的强力马达 (H 2 O)
- 550°C 固定安全电路
- Hot Top 指示器 >> 防止烫伤的热表面警告!
- 通过数字显示 (LED) 精确设定温度
- 根据 DIN 12878,用于连接联系温度计的衬套,例如 ETS-D5,能够实现精确温度控制
- 数字错误代码显示
- 用于防止液体泄漏的高架控制面板
特點和優勢
- Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG