Merck
Z611964
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 8 mm × 1 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.77
材料
Viton®
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8930108
參數
−50-200 °C temperature
內徑 × 長度
8 mm × 1 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company