主要文件
Z611921
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 8 mm × 1 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.77
材料
(CR)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8930008
參數
−20-120 °C temperature
內徑 × 長度
8 mm × 1 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)