主要文件
Z568708
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus platinum sample carrier
pkg of 1 ea
别名:
Combustion Apparatus
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
相关类别
一般描述
Has a basket on lower end that holds the paper-wrapped sample.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)