主要文件
Z566853
Plas-Labs PCR UV chamber UV bulb
L 18 in.
别名:
isolation chambers, pcr chambers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103406
NACRES:
NB.35
制造商/商品名称
Plas-Labs EL1122
技术
PCR: suitable
长度
18 in.
相关类别
一般描述
The PCR UV bulb is used in combination with the PCR UV germicidal light, Z566845, in any of the Plas-Labs PCR UV chambers.
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)