描述
spirit-filled
特点
subdivision 1.0 °C
制造商/商品名称
Thermco Products, Inc.
温度测量范围
-35-50 °C
长度
305 mm
浸没深度
76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
法律信息
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.