主要文件
Z560456
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NB.51
物料
PTFE stopcock
接合处
top joint: threaded45/40
技术
HPLC: suitable
色谱柱外径 × 有效长度
76 mm × 560 mm
色谱柱体积
2000 mL
储存器体积
2000 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)