主要文件
Z556173
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 85 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
提取器容量
85 mL
培养瓶容量
250 mL
顶针内径 × 高度
33 mm × 80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)