主要文件
CLS3740S
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 50 mL , to top of siphon
别名:
Corning® 3740
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
female joint ST/NS34/45
male joint ST/NS24/40
制造商/商品名称
Corning 3740-S
容量
50 mL , to top of siphon
腔室内径 × 高度
29 mm × 130 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)