主要文件
Z555800
Ace reaction flask head
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
别名:
flask lab, lab flask, reaction flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
glass
three-neck (in-line)
接合处
center joint: ST/NS24/40
side Joints: ST/NS24/40 (2)
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Ace Glass 651216
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)