返回
Ace reaction flask head
Products
制造商
容量(mL)
包装大小
无菌性
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
Z555800
Ace reaction flask head,
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
展开
查看定价
Z555770
Ace reaction flask head,
capacity 2,000-4,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side Joints: ST/NS 24/40 (2)