主要文件
Z555584
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)