Merck
Z548626
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
高度
300 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC