主要文件
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
别名:
dropper bottle, dropper bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
colorless bottle
glass bottle
round bottle
接合处
joint ST/NS neck19/22
包装
pack of 1 ea
容量
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)