物料
KBr
包装
pkg of 25 ea
技术
IR spectroscopy: suitable
孔直径
19 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
价格实惠的一次性用品,类似传统的盐片,极其适用于液体、糊剂、溶液的铸膜以及热解样品。
这些卡片为定性红外分析提供了安装方便的无吸收基底。大气中的水分无法透过该基底。可选配的方形晶体盖玻片可与 19mm 小孔卡片配合使用,将样品夹在样品卡片中的窗片与糊剂和液体样品的盖玻片之间。
这些卡片为定性红外分析提供了安装方便的无吸收基底。大气中的水分无法透过该基底。可选配的方形晶体盖玻片可与 19mm 小孔卡片配合使用,将样品夹在样品卡片中的窗片与糊剂和液体样品的盖玻片之间。
- NaCl、KBr 或 KCl 晶体窗片
- 三种小孔:9.5、15 和 19mm
- 透射率:15 和 19mm 小孔为 80+%,9.5mm 小孔为 70+%
- 可选配的晶体盖玻片(仅用于 19mm 小孔)便于操作糊剂和液体
- 卡片尺寸:2×4 英寸,适合任意分光光度计的通用滑动固定座
法律信息
Real Crystal is a registered trademark of International Crystal Laboratories Corp.