主要文件
Z517240
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 260 mm, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS29/32
外径
54 mm
总高度
260 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)