主要文件
Z508659
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
物料
PTFE
特点
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 8085-58
宽度 × 长度
54 mm × 200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
特点和优势
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)