主要文件
Z180572
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
物料
PTFE
特点
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 8082-04
宽度 × 长度
19 mm × 60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Eliminates flip-over problem.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)