主要文件
Z503371
Sigma-Aldrich
Scienceware® clip clamp
midi
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122413
NACRES:
NB.35
特点
for tubing o.d. 3.2 ‑ 11 mm
包装
pkg of 12 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H18228-0000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Clamps range from the simple on/off position of the mini, to a ratcheting control for the midi and maxi.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)