特点
CE compliant: no
CSA approved: no
制造商/商品名称
Ace Glass 7825-34
存货情况
not available in Canada, EU
长度
121.92 mm , arc length
总长度
244.35 mm
输出
450 W
相关类别
一般描述
中压石英汞灯。61 cm PTFE 覆膜导线配有插脚式连接器和 6 英寸软电线,用于连接电源,允许将灯泡降入井中进行垂直操作。在辐射的总能量中,约 40-48% 在光谱的紫外线部分,40-43% 在可见光部分,余量在红外部分。