主要文件
Z420026
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 80 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 12 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H14660-0080
柱长度
25 mm
柱外径
18 mm
顶部内径
80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)